Documenti
L412813
3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-2-((1-NAPHTHYLMETHYL)THIO)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H20N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.534
Numero MDL:
Altre note