Documenti
L410837
4-{[(E)-(5-BROMO-2-THIENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H11BrN4OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.302
Numero MDL:
Altre note