Documenti
L409294
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20BrN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.417
Numero MDL:
Altre note