Documenti
L407917
3-(4-ETHYLPHENYL)-5-[(4-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE COMPOUND WITH PROPANE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H25FN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.511
Numero MDL:
Altre note