Documenti
L406678
4-[({[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H24N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.634
Numero MDL:
Altre note