Documenti
L405884
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H14Cl3N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.799
Numero MDL:
Altre note