Documenti
L404500
2-ALLYL-6-(((3-(4-F-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15FN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.409
Numero MDL:
Altre note