Documenti
L400041
4-BROMO-2-(2-(4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H20BrN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.446
Numero MDL:
Altre note