Documenti
L399507
2-ETHOXY-4-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H20ClN5O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
549.997
Numero MDL:
Altre note