Documenti
L397555
2-ETHOXY-4-(2-(4-ETHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.925
Numero MDL:
Altre note