Documenti
L392227
2-ETHOXY-4-(2-(4-FLUOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H18ClFN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.862
Numero MDL:
Altre note