Documenti
L386626
2-METHOXY-4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.898
Numero MDL:
Altre note