Documenti
L384747
4-BROMO-2-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17BrClN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.767
Numero MDL:
Altre note