Documenti
L366668
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17N5O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.473
Numero MDL:
Altre note