Documenti
L362700
5-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-4-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H24FNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.528
Numero MDL:
Altre note