Documenti
L360880
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-(4-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H21FN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.467
Numero MDL:
Altre note