Documenti
L360090
5-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[3-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H30FN3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
571.611
Numero MDL:
Altre note