Documenti
L351431
4-[4-(BENZYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C36H42N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.747
Numero MDL:
Altre note