Documenti
L350176
4-[4-(ALLYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H27N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.51
Numero MDL:
Altre note