Documenti
L343102
8-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.487
Numero MDL:
Altre note