Documenti
L339741
6-((5E)-5-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)HEXANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22ClNO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.017
Numero MDL:
Altre note