Documenti
L338133
2-((5E)-5-{[5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PENTANEDIOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H14BrNO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.359
Numero MDL:
Altre note