Documenti
L336750
2-({4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOYL}AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16N2O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.542
Numero MDL:
Altre note