Documenti
L329754
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(3-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H29BrN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.439
Numero MDL:
Altre note