Documenti
L328030
ETHYL 7-METHOXY-3-(4-METHOXYPHENYL)-3,3A,4,5-TETRAHYDRO-2H-BENZO[G]INDAZOLE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.448
Numero MDL:
Altre note