Documenti
L320978
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H13ClN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.823
Numero MDL:
Altre note