Documenti
L317497
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26Cl2N6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.518
Numero MDL:
Altre note