Documenti
L316865
2-(2-((3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)CARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.337
Numero MDL:
Altre note