Documenti
L311022
N'-[(E)-(2-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.559
Numero MDL:
Altre note