Documenti
L310077
N'-[(E)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20FN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.522
Numero MDL:
Altre note