Documenti
L294594
3-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H11Cl3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.677
Numero MDL:
Altre note