Documenti
L294357
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-2-(4-(4-FLUOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H24FN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.432
Numero MDL:
Altre note