Documenti
L294209
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-((4-METHYLPHENYL)SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.379
Numero MDL:
Altre note