Documenti
L293628
METHYL 4-[({[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H30N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.651
Numero MDL:
Altre note