Documenti
L293253
2-MEO-6-(((3-(3-PYRIDINYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.367
Numero MDL:
Altre note