Documenti
L293091
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-(2-NAPHTHYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H29N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.66
Numero MDL:
Altre note