Documenti
L291684
N-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H25N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.573
Numero MDL:
Altre note