Documenti
L291528
3-(4-BROMOPHENYL)-2-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21BrN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.48
Numero MDL:
Altre note