Documenti
L291285
N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H29N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.688
Numero MDL:
Altre note