Documenti
L288756
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H15BrClN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.805
Numero MDL:
Altre note