Documenti
L287946
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17Cl3N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.892
Numero MDL:
Altre note