Documenti
L282898
4-(2-((4-ETHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H29N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.559
Numero MDL:
Altre note