Documenti
L276499
4-{(E)-[(4-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H23Cl2N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.493
Numero MDL:
Altre note