Documenti
L274658
4-BROMO-2-(2-(2-FLUOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H13BrClFN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.705
Numero MDL:
Altre note