Documenti
L258474
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H25ClFN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
522.049
Numero MDL:
Altre note