Documenti
L257370
9-BROMO-5-(2-CHLOROPHENYL)-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16BrClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.743
Numero MDL:
Altre note