Documenti
L245305
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIFLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17ClF2N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.932
Numero MDL:
Altre note