Documenti
L244570
3-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17ClF3N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.924
Numero MDL:
Altre note