Documenti
L239801
4-CHLORO-N-{2-[((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H28ClN5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.128
Numero MDL:
Altre note