Documenti
L229652
2-((E)-{[3-(3-CHLOROPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-5-(DIETHYLAMINO)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H20ClN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.921
Numero MDL:
Altre note